Agarose, MetaPhor™
Leverancier: LONZA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50181 50180 50184
733-1211EA 298 EUR
733-1211 733-1210 733-1212
Agarose, MetaPhor™
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Agarose met gemiddeld smeltpunt, ideaal voor de resolutie van DNA-fragmenten, PCR- en RT-PCR-producten, die 2% in grootte verschillen, in het bereik van 20 tot 800 bp, door onderzeese gelelektroforese.
MetaPhor™ agarose gel is ideal for resolving AMPFLPs, STRs, and tri- and tetranucleotide repeats.