Avantor® ACE® NH₂, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-1214-2508EA 1560 EUR
ACE-1214-2508 ACE-1214-2510 ACE-1214-2520 ACE-1214-2530 ACE-1214-3030 ACE-1214-0510 ACE-1214-0520 ACE-1214-0530 ACE-1214-7520 ACE-1214-7530 ACE-1214-1010 ACE-1214-1020 ACE-1214-1030 ACE-1214-1220 ACE-1214-1510 ACE-1214-1520 ACE-1214-1530
Avantor® ACE® NH₂, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Deze roestvrijstalen kolommen met gepatenteerde verbindingstechnologie bieden een hoge robuustheid en een uitstekende levensduur van de kolommen.
  • Bruikbaar in omgekeerde fase, normale fase, zwakke anionuitwisseling en HILIC-modi
  • Ideaal voor de analyse van suikers
  • Ultra-inert, hoog rendement met optimale piekvorm
  • Bereik van deeltjesgroottes: 1,7 µm, 3 µm en 5 µm en complementaire fasen