These bench top meters with dissolved oxygen / RDO module meet most challenging applications for dissolved oxygen and temperature. The meters offer interchangeable measurement modules that allow multiple users to customise four separate channels to meet their specific requirements.
- Kan worden gebruikt met RDO optische of polarografische DO-sondes
- Kleurendisplay met instelbare tekstgroottes; numeriek toetsenbord; meetstabiliteitsindicator op het scherm
- Auto-Read om een stabiele meting vast te houden; tien met een wachtwoord beveiligde methoden per kanaal
- Hoorbare alarmen waarschuwen gebruikers automatisch wanneer een ingestelde offsetwaarde, hoge/lage grenswaarde en kalibratietijdsinterval zijn bereikt
- Meng oplossingen gelijkmatig met behulp van maximaal twee metergestuurde roersondes die gemakkelijk te plaatsen zijn en tussen monsters snel kunnen worden gespoeld
- Datalog verzamelt en datum-/tijdstempels tot 2000 meetsets met optionele elektrode-ID, monster-ID en account-ID
- Meter vergemakkelijkt gegevensoverdracht naar een computer via USB- of RS232-verbindingen
IP 54-geclassificeerde behuizing is bestand tegen stof en spatten en kan aan de muur worden gemonteerd als de tafelruimte beperkt is.
Bij gebruik in combinatie met de Orion Navigator Pro-software is de Orion Versa Star Pro-meter ontworpen om elektronische gegevensrecords en audittrails met wachtwoordbeveiliging te creëren, die kunnen worden gebruikt om te helpen bij de vereisten van 21 CFR Part 11 in combinatie met de juiste IT-protocollen, SOP's en trainingsgegevens.*
Orion Navigator Pro-software biedt systeemtoegang op meerdere niveaus voor een beheerder en maximaal 10 gebruikers. The system administrator can customise each user’s access level from full system access to basic data collection only. De Navigator Pro-software bestuurt alle meterfuncties, inclusief meterinstellingen, kalibratie, meting en rapportage om de gegevensintegriteit te helpen waarborgen en een volledig audittraject te bieden.
Features and benefits
- Genereert elektronische records en handtekeningen
- Creëert audit trail-rapport voor elektronische records
- Beperkt de toegang tot geautoriseerde personen
- Wachtwoordbeveiliging met systeembeheerder en maximaal 10 gebruikers
- Volledige computerbesturing van meterfuncties, inclusief instellen, kalibreren en meten
- Papierloos archiveringssysteem
Gegevensbeheerdetails: enkele, bereik- of alle datapunten overbrengen naar printer of computer
Datapunten: 2000 met datum- en tijdstempel
Ingangen: 9-pins MiniDIN (RDO optische of polarografische DO-sensor met ingebouwde temperatuur), twee roeringangen (roersonde)
Toetsenbord: Numeriek met menuspecifieke functietoetsen en dubbele scroll-/sneltoetsen
Vermogen: DC-ingang: 9 VDC, 1 A
Drie jaar garantie op meter en module.
Leveringsinformatie: De meter wordt geleverd met VSTAR-RD RDO/DO-module, elektrodestandaard, universele voedingsadapter, cd met literatuur, gedrukte snelstartgids, computerinterfacekabel en metertestcertificaat. De kit bevat bovendien de 083005MD Orion polarografische sensor voor opgeloste zuurstof en de 080513 DO-onderhoudskit.
Opgelet: * Het is de verantwoordelijkheid van elk laboratorium om de Navigator Pro-computersoftware te valideren voor het beoogde gebruik, inclusief alle wettelijke vereisten.