3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 76.4 EUR
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09028724
CAS nummer: 25574-11-2
Order Now
Specification Test Results
Assay (GC) 97,5%