Betamax™-es vloeibare scintillatiecocktail
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0188002001 0188002004
ICNA0188002001EA 303 EUR
ICNA0188002001 ICNA0188002004
Betamax™-es vloeibare scintillatiecocktail
Scintillatiecocktails
BetaMax™ ES is, zoals de naam al aangeeft, de meest efficiënte, milieuvriendelijke LSC-cocktail voor het tellen van bètadeeltjes in niet-waterige monsters.
  • Niet giftig, niet brandbaar en geurloos
  • Hoog tritiumrendement
  • Uitstekend met droge filters en testdoekjes