Eosin Y (yellowish), red powder C.I. 45380
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
0215247125 0215247180 0215247183
ICNA0215247125EA 25 EUR
ICNA0215247125 ICNA0215247180 ICNA0215247183
Eosin Y (yellowish), red powder C.I. 45380
Eosin Y (yellowish)
Tegenkleuring voor hematoxyline.
Eosine Y-dinatriumzout wordt gebruikt in combinatie met Azure II om morfologische details van beenmergcellen te tonen; gebufferde Azure A/Eosin Y-methode voor het demostreren van celkorrels, micro-organismen en kernen; voor het tonen van insectenspieren; voor het aantonen van cellen die zijn geïnfecteerd met muggen-iriserend virus; gebruik in combinatie met Alum Hematoxylin/Azure II om mestcellen, vroege necrobiotische veranderingen in cellen en protozoa, rickettsia's en bacteriën in weefsels aan te tonen; om volatinekorrels in elk micro-organisme aan te tonen; Bond's wijziging van Mann's Eosin-Methyl Blue voor Negri-lichamen in uitstrijkjes; Harris vlekt voor Negri-lichamen in uitstrijkjes; Mann's methode voor het in secties kleuren van Negri-lichamen; Gridley's kleuring voor Endamoeba in weefselcoupes; een aangepaste methenamine-zilvernitraatmethode voor de demonstratie van Endamoeba in secties. Het wordt gebruikt als tegenkleuring voor hematoxyline.
Oplosbaar in water (40 mg/ml); ethanol (10 mg/ml); ethyleenglycolmonomethylether (methylcellosolve; EGME) (50 mg/ml).
Opgelet: Alleen voor onderzoeksgebruik (RUO).
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691.86 g/mol
MDL Nummer: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
Merck Index: 13,03634