Cytoscint™-es vloeibare scintillatiecocktail
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0188245301 0188245304
ICNA0188245301EA 314 EUR
ICNA0188245301 ICNA0188245304
Cytoscint™-es vloeibare scintillatiecocktail
Scintillatiecocktails
CytoScint™ ES is een complete, gebruiksklare, milieuvriendelijke vloeistofscintillatieoplossing die is ontworpen voor het 'eenstaps' tellen van filters, dunnelaagchromatografische schraapsels en monsters die zijn opgelost in Hyamine® Hydroxide.
  • Milieu vriendelijk
  • Filtertelling in één stap
  • Niet giftig en niet brandbaar
  • Stabiele telprestaties
  • Niet wachten op chemiluminescentie
  • Hoge afschrikweerstand
Voor de meeste monsters die minimale hoeveelheden water bevatten (0 tot 15%), zal dit resulteren in meer tellingsterugwinning en maximale monsteroplosbaarheid.