Ecolume™ vloeibare scintillatiecocktail
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0188247001 0188247004
ICNA0188247001EA 303 EUR
ICNA0188247001 ICNA0188247004
Ecolume™ vloeibare scintillatiecocktail
Scintillatiecocktails
EcoLume™ is een niet-giftige, niet-gevaarlijke, niet-ontvlambare vloeibare scintillatieteloplossing. Het gebruik van EcoLume™ elimineert andere giftige cocktails uit uw laboratorium. Tegelijkertijd gaat u een verbintenis aan om afval uit ons milieu te verminderen.
  • Milieu vriendelijk
  • Niet giftig en niet brandbaar