Universol™-es vloeibare scintillatiecocktail
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0188248001 0188248004
ICNA0188248001EA 303 EUR
ICNA0188248001 ICNA0188248004
Universol™-es vloeibare scintillatiecocktail
Scintillatiecocktails
UniverSol™ is een zeer efficiënte, milieuvriendelijke, vloeibare scintillatiecocktail van de 'gelerende' variant. De fysieke kenmerken van UniverSol™-ES zijn identiek aan die van traditionele commerciële cocktails van het type 'TRITON™ en tolueen'.
  • Milieu vriendelijk
  • Niet giftig en niet brandbaar
  • Multi-gebruik voor waterige monsters
  • Hoog tritiumrendement
  • Zowel heldere als doorschijnende gelfasen