2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 22.1 EUR
ICNA0215487525 ICNA0215487580
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
2-Bromethylamine hydrobromide
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Opgelet: Research Use Only (RUO).
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89 g/mol
Smeltpunt: 342…345° F (literatuur)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012886
CAS nummer: 2576-47-8