Leuco crystal violet, powder
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
0215519505 0215519525
ICNA0215519505EA 62 EUR
ICNA0215519505 ICNA0215519525
Leuco crystal violet, powder
Leuco crystal violet
Soluble in benzene (0,5/20 - clear).
  • λmax 260 nm(lit.)
Opgelet: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₅H₃₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008314
CAS nummer: 603-48-5