Onderbouw laboratoriumglasspoelmachines, PG 8593
Leverancier: MIELE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10085390 10085400 10084340 10085460 10087410 10088820 9960910 9960920 9960940 10084520 10114050 10114010 10124700 10096870 10096900 10114330 10138400 10138410 10138420 10114140 10114150 10114200 10114260
141-1284EA 12393 EUR
141-1284 MIEL10085400 141-1288 MIEL10085460 141-1279 141-1278 141-1299 141-1243 141-1300 141-1239 141-1248 141-1245 MIEL10124700 141-1254 141-1253 MIEL10114330 MIEL10138400 MIEL10138410 MIEL10138420 141-1303 MIEL10114150 141-1385 141-1388
Onderbouw laboratoriumglasspoelmachines, PG 8593
Wasmachines voor glaswerk
Miele PG 8593 laboratoriumglasspoelmachine is een professionele oplossing voor laboratoriumglaswerk voor analytische experimenten. Deze aanpak is bijzonder materiaalvriendelijk en wordt aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van laboratoriumglaswerk.
  • Touch on metal'-bedieningselementen met drieregelige tekstweergave zoals programmanaam, werkelijke/doeltemperatuur en resterende programmatijd
  • Programmacatering voor alle disciplines en vacante programmaplaatsen voor gebruikersspecifieke programma's
  • Vrij toewijsbare knoppen voor directe toegang en
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model PG 8593 PG 8593 PG 8593 PG 8593 PG 8593
Environmentally Preferable
Inhoud 128 glazen voorwerpen met smalle hals of 98 pipetten 128 glazen voorwerpen met smalle hals of 98 pipetten 128 glazen voorwerpen met smalle hals of 98 pipetten 128 Laboratory flasks per cycle;
98 Pipettes per cycle
128 glazen voorwerpen met smalle hals of 98 pipetten
Doseerinrichtingen 1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel, doseerpomp voor vloeibare reinigingsmiddelen (deur voor poeder), 1 (2) aansluiting DOS K85 voor vloeibare media
Circulatiepomp 500 L/min 500 L/min 500 L/min 500 L/min 500 L/min
Dispensers 1 dispenser pump for neutralising agent;
1 connection for DOS K 85 or DOS K 85/1 liquid dispensers (DOS must be ordered)
1 dispenser pump for neutralising agent;
1 connection for DOS K 85 or DOS K 85/1 liquid dispensers (DOS must be ordered)
1 dispenser pump for neutralising agent;
1 connection for DOS K 85 or DOS K 85/1 liquid dispensers (DOS must be ordered)
1 dispenser pump for neutralising agent;
1 connection for DOS K 85 or DOS K 85/1 liquid dispensers (DOS must be ordered)
1 dispenser pump for neutralising agent;
1 connection for DOS K 85 or DOS K 85/1 liquid dispensers (DOS must be ordered)
Elektrisch 3 N, 400 V AC, 50 Hz;
Fuse: 3×16 A;
Convertible to: 1 N, 230 V AC, 50 Hz
3 N, 400 V AC, 50 Hz;
Fuse: 3×16 A;
Convertible to: 1 N, 230 V AC, 50 Hz
3 N, 400 V AC, 50 Hz;
Fuse: 3×16 A;
Convertible to: 1 N, 230 V AC, 50 Hz
3 N, 400 V AC, 50 Hz;
Fuse: 3×16 A;
Convertible to: 1 N, 230 V AC, 50 Hz
3 N, 400 V AC, 50 Hz;
Fuse: 3×16 A;
Convertible to: 1 N, 230 V AC, 50 Hz
Verwarmer 8,5 kW 8,5 kW 8,5 kW 8,5 kW 8,5 kW
Plumbing 1× cold water (CW);
1× cold water for steam condenser;
1× de-mineralised water (AD);
1× hot water (HW);
1 drain hose connection
1× cold water (CW);
1× cold water for steam condenser;
1× de-mineralised water (AD);
1× hot water (HW);
1 drain hose connection
1× cold water (CW);
1× cold water for steam condenser;
1× de-mineralised water (AD);
1× hot water (HW);
1 drain hose connection
1× cold water (CW);
1× cold water for steam condenser;
1× de-mineralised water (AD);
1× hot water (HW);
1 drain hose connection
1× cold water (CW);
1× cold water for steam condenser;
1× de-mineralised water (AD);
1× hot water (HW);
1 drain hose connection
Total rated load 6,2 kW 6,2 kW 6,2 kW 6,2 kW 6,2 kW
Wateraansluiting 1× koud water (EC), 1× koud water voor stoomcondensor, 1× demiwater (AD), 1× heet water (HW) 1× koud water (EC), 1× koud water voor stoomcondensor, 1× demiwater (AD), 1× heet water (HW)
b×d×h 600×600×835 mm 600×600×835 mm 600×600×835 mm 600×600×835 mm 600×600×835 mm
Gewicht 74