VWR®, Stampers voor celzeven
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2819EA 113 EUR
734-2819 734-2820
VWR®, Stampers voor celzeven
Vijzels en stampers Stampers
Slijtvaste stampers van paars polypropyleen, ontworpen om perfect in celzeefjes te passen.
  • Gegroefde handgreep voor gebruiksgemak
  • Gesteriliseerd door bestraling met elektronenstralen
  • Niet-pyrogeen, DNase/RNase-vrij
Verpakking: Op elk pakket is het lotnummer afgedrukt om de kwaliteit van het traceren te vergemakkelijken. Wordt individueel verpakt geleverd in gemakkelijk scheurbaar papier en plastic voor eenvoudig openen (100/doos). Bulkverpakkingen hebben 25/zak en 50/doos.