pH-combinatie-elektroden, Orion™ ROSS Ultra™ onderhoudsarme pH/ATC Triode™
Leverancier: Thermo Orion
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8107BNUMD 8107UWMMD
ORIO8107BNUMDEA 717 EUR
ORIO8107BNUMD 662-2538
pH-combinatie-elektroden, Orion™ ROSS Ultra™ onderhoudsarme pH/ATC Triode™
Elektroden pH-elektroden
Deze onderhoudsarme ROSS pH-elektroden bieden ongeëvenaarde voordelen die gebruikers bij geen enkele andere pH-elektrode zullen vinden. Vergeleken met conventionele elektroden vertoont het beproefde ROSS-referentiesysteem superieure stabiliteit bij metingen, snellere respons, grotere nauwkeurigheid en precisie bij het meten van monsters die variëren in temperatuur of bij het kalibreren bij temperaturen die verschillen van de monsters.
  • ROSS-elektroden vermijden de drift op lange termijn die andere elektroden vertonen (ROSS-elektroden drijven met minder dan 0,002 pH per dag), dus herkalibratie wordt geminimaliseerd
  • Geen monsterverontreiniging: ROSS-elektroden bevatten geen zilver of kwik dat kan reageren met het monster of de elektrodeverbinding kan verstoppen
  • Kan worden gebruikt in monsters zoals biologische media, voedingsmiddelen en farmaceutische producten waar sporen van metalen niet kunnen worden getolereerd
  • Ontwerp met dubbele kruising biedt meer controle over een belangrijke variabele
  • Om fouten veroorzaakt door knooppuntpotentieel te minimaliseren, kunnen gebruikers een oplossing gebruiken die vergelijkbaar is met het voorbeeld
  • Referentie systeem: Kwikvrij, TRIS-, eiwit- en sulfidecompatibel
  • Onderhoudsvrije levensduur van de elektrode met speciale duurzame gel en innovatief capillair glasverbindingsontwerp
pH-precisie: 0,01
pH-afwijking: <0,002 pH/dag
Helling: 92 tot 102% van de theoretische helling van Nernst
Isopotentiaalpunt: pH 7
Nauwkeurigheid van het meten van een pH 6,86 buffer na standaardisatie bij 25 °C: Nauwkeurig binnen 0,03 pH voor bufferen bij elke temperatuur tussen 0 en 100 °C met behulp van automatische temperatuurcompensatie
Reactiesnelheid in 6,86 buffer gaande van 25 tot 75 °C: Reactie stabiel tot 0,01 pH binnen 30 seconden
Responssnelheid tussen 6,86 en 4,01 buffers bij 25 °C: Reactie stabiel tot 0,002 pH binnen 15 seconden
Ideaal voor monsters met een lage ionsterkte, zoals schoon water. Typische toepassingen zijn onder meer: Kwaliteitscontrole, onderzoek, algemeen gebruik.
Compatibel met Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™-, Thermo Scientific™ Orion Star™ A- en Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™-meters, evenals Mettler Toledo™ pH-meters.
Garantie: 18 maanden