Zuiver kwarts luchtmonsternamefilters, klasse QM-H, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1853-047-50 1853-150-50 1853-090-50 1853-037-50 1853-050-50
513-0094EA 239 EUR
513-0094 513-0125 513-0124 513-0122 513-0123
Zuiver kwarts luchtmonsternamefilters, klasse QM-H, Whatman™
Filters Glasvezelfilters
Whatman™ QM-H is een zuiver kwarts vezelfilter voor gebruik bij het testen van zure gassen, schoorstenen en aerosols. Hij heeft een laag gehalte aan zware metalen en is dus goed geschikt voor analyse van zware metalen.
  • Hoge stabiliteit tot 900 °C
  • Hoge filtratie-efficiëntie
  • Bindmiddelvrij
  • Minimale reactiviteit met biologische of chemische componenten
Pure quartz fiber filters come in 50-piece packs with five diameters: 37 mm, 47 mm, 50 mm, 90 mm, 150 mm.