VWR® VWB2, waterbaden
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
462-0559
462-0554EA 820 EUR
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® VWB2, waterbaden
Baden Waterbaden, ongeroerd
Ongeroerde waterbaden met dubbelwandige roestvrijstalen (binnen) en gecoate plaatstaal (buiten) behuizing. Alle baden, behalve de 2-litermodellen, zijn voorzien van een aftapkraan voor gemakkelijk legen en zijn geschikt voor gebruik met water of als alternatief met warmteoverdrachtsparels. Baden met een inhoud van 5 liter of meer hebben een warmteoverdrachtsparelmodus die via het hoofdmenu wordt geactiveerd. Er wordt een afvoerstop (plug) meegeleverd, zoals op het optionele accessoire, om ervoor te zorgen dat de warmteoverdrachtsparels niet vast komen te zitten in de afvoeruitlaat. Opmerking: Baden zijn geclassificeerd als veiligheidsklasse 1, waardoor bediening zonder toezicht mogelijk is bij gebruik met niet-ontvlambare vloeistoffen.
  • Snelle opwarming, nauwkeurige temperatuurregeling
  • Digitale temperatuurindicator met drie temperatuurvoorinstellingen
  • Temperatuurbereik omgevingstemperatuur 5 tot 99 °C
  • Temperatuurstabiliteit ±0,2 °C
  • Instelbaar alarm voor oververhitting beschermt monsters tegen oververhitting
  • Droogloopbeveiliging schakelt het bad uit als er geen water of een laag waterniveau wordt gedetecteerd
  • Afteltimer en hoorbaar alarm: 1 - 999 minuten
Leveringsinformatie: Geleverd met een scharnierend helder polycarbonaat deksel (de 2 liter modellen hebben een los deksel) en universele bak. Er is een ruime keuze beschikbaar aan optionele accessoires.