Ethanol absoluut VLSI
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
85651.320EA 38.9 EUR
85651.320 85651.360
Ethanol absoluut VLSI
Ethanol
Opgelet: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Gelieve VWR te contacteren.
Formule: C₂H₅OH
Kookpunt: 78,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806