Zwavelzuur 95,85 - 96,15% 96% Viscosity_calibration_DIN307
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
85652.290EA 80.7 EUR
85652.290 85652.320
Zwavelzuur 95,85 - 96,15% 96% Viscosity_calibration_DIN307
Zwavelzuur
Leveringsinformatie: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 10.38 °C
Dichtheid: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Bereik: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Order Now
Specification Test Results
Assay 95.85 - 96.15 %