Glijmicrotoom, Slide 2003
Leverancier: PFM Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FEAT030002EA 0 EUR
FEAT030002
Glijmicrotoom, Slide 2003
Microtomen Microtomen
De stabiele glijactie van het mes heeft een ongeëvenaarde gladheid dankzij de horizontaal gekruiste rollager. Dit resulteert in minder vermoeidheid tijdens dagelijks gebruik. De verticale objectbeweging gebruikt een gekruiste rollager, is vrij van backlash en voorkomt vibratie. Een snelle en eenvoudige benadering van het object naar het mes is mogelijk dankzij het nieuw ontwikkelde snelle ontgrendelsysteem voor zowel de universele cassetteklem als de standaard objectklem in verbinding met de objectoriëntatie en de gebruikersvriendelijke roteerbare meshouder. De coupedikte kan handmatig of automatisch worden ingesteld. De grofinstelling van het object wordt bediend door het handwiel op de microtoom.
  • Een geïntegreerde vingerbescherming zorgt voor de nodige bescherming in de omgeving van het mes
  • Eenvoudig te reinigen en te onderhouden
  • Het mes kan in drie richtingen bewogen en vergrendeld worden
  • Geïntegreerd beschermbakje
  • Afvalbakje voor coupes (optioneel)
  • Stabiele en vervormingsvrije behuizing
  • Geïntegreerd micrometermechanisme
  • Objectoriëntatie: x/y-assen
  • Handmatige en automatische instelling van coupedikte
De Slide 2003 is een krachtig instrument voor alle werkzaamheden met paraffine in routinepraktijken, onderzoek en in de industrie.
Leveringsinformatie: Bevat een meshouder met geïntegreerde vingerbescherming, verwijderbaar beschermbakje voor objecthouder en universele cassetteklem, oriënteerbaar.