Messen en handgreep voor dissectiemes, FEATHER®
Leverancier: PFM Medical GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
205600001 205600000
FEAT205600001EA 110 EUR
FEAT205600001 FEAT205600000
Messen en handgreep voor dissectiemes, FEATHER®
Microtomen Messen en handgrepen
De functionele handgreep is ontworpen voor eenvoudige reiniging en vervanging van het mes. Het extra dikke roestvrijstalen mes zorgt voor robuustheid en een extra lange levensduur.
  • Speciale robuuste messen, individueel verpakt en steriel
  • Twee versies messen
  • Eenvoudige reiniging en vervanging van het mes
  • Autoclaveerbaar