Scalpelmesjes, roestvrij staal, Feather®
Leverancier: PFM Medical GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201000024 201000012 201000015 02.01000023
FEAT201000024EA 26.3 EUR
FEAT201000024 FEAT201000012 FEAT201000015 FEAT02.01000023
Scalpelmesjes, roestvrij staal, Feather®
Scalpels Scalpelmesjes
Deze roestvrijstalen mesjes zijn gemaakt van gehard roestvrij staal van de hoogste kwaliteit en ze zijn geschikt voor alle chirurgische toepassingen.
  • Uitstekende kwaliteit en prestatie dankzij de geoptimaliseerde micrometer-nauwkeurige slijping
  • Het dubbele hoonproces garandeert ultrascherpe snijkanten van zeer goede duurzaamheid
  • Klaar voor gebruik na het verwijderen van de verpakking
  • Gebalanceerd ontwerp
Verpakking: De mesjes zijn individueel steriel verpakt. 100 mesjes per verpakking.