Rotatiemicrotoom, 3004 M, handmatig
Leverancier: PFM Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FEAT0300410EA 16160 EUR
FEAT0300410
Rotatiemicrotoom, 3004 M, handmatig
Microtomen Microtomen
De hoogwaardige, handmatige rotatiemicrotoom 3004 M is geschikt voor alle toepassingen bij routinegebruik, onderzoek en in de industrie. Uitstekende coupekwaliteit, veilig en eenvoudig gebruik, eenvoudige reiniging en onderhoud karakteriseren deze microtoom.
  • Backlash- en onderhoudsvrij horizontaal en verticaal gekruist rollagersysteem
  • Vlot bewegend handwiel met vergrendelsysteem voor elke positie
  • Snel vervangsysteem voor objectklemmen
  • Eenvoudige objectoriëntatie
  • Intreksysteem, trimapparaat, coupeteller, vingerbescherming
De robuuste object- en meshouders werken in combinatie met een horizontale en verticale gekruiste rollager voor maximale stabiliteit. De unieke technologie en de kwaliteit van de gebruikte materialen wordt weerspiegeld in de betrouwbare en consistent hoge coupekwaliteit. Samen met het ergonomische ontwerp zorgen deze functies ervoor dat de pfm medical rotatiemicrotoom ideaal is voor situaties met een hoge monsterdoorvoer. Wanneer het object en het mes geplaatst worden, zal een handwielvergrendeling activeren om letsel te voorkomen. Indien het handwiel vergrendeld is, zullen de elektronische modellen dit weergeven op hun scherm. Een gekleurde vingerbescherming biedt extra veiligheid in de omgeving van het mes. De elektronische rotatiemicrotomen pfm medical zijn uitgerust met een modern touchscreen. De bedieningspanelen en weergave-elementen zijn duidelijk geordend volgens hun functies. Hierdoor is de microtoom eenvoudig en handig te gebruiken.
De monsters kunnen snel en eenvoudig op de X- en Y-as gepositioneerd worden door gebruik te maken van de objectoriëntatie en de gekleurde indicatoren voor de nulposities. Het monster dichterbij het mes brengen is hierdoor zeer eenvoudig.
De roterende microtomen pfm medical zijn ook geschikt voor gebruik met grote universele cassetteklemmen en kunnen zonder problemen omgevormd worden. Dit betekent dat monsters van verschillende groottes kunnen verwerkt worden, afhankelijk van de wensen van de klant.
Het oppervlak van de behuizing is volledig geanodiseerd en eenvoudig te reinigen. Het geproduceerde afval tijdens het maken van coupes wordt opgevangen door het geïntegreerde opvangbakje voor coupes, wat eenvoudig te verwijderen is. Het afvalbakje voor coupes is ook geanodiseerd en eenvoudig te reinigen.
Leveringsinformatie: Includes a disposable blade holder, low profile (narrow blade), operating manual IFU2003004, section waste tray, protective cover.