Scharen Nr. 145, Feather®
Leverancier: PFM Medical GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
208000156 208000055 208000155 208000157
FEAT208000156EA 106 EUR
FEAT208000156 FEAT208000055 FEAT208000155 FEAT208000157
Scharen Nr. 145, Feather®
Scharen
Pathologie scharen gemaakt van roestvrij staal met eenvoudig verwisselbare messen.
  • Bijslijpen niet mogelijk
  • Eenvoudige vervanging van de messen