Microchirurgische mesjes, Feather®
Leverancier: PFM Medical GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
200600541 200600560 200600561 200600511 200600530
FEAT200600541EA 1230 EUR
FEAT200600541 FEAT200600560 FEAT200600561 FEAT200600511 FEAT200600530
Microchirurgische mesjes, Feather®
Scheermesjes
Deze roestvrijstalen precisiemesjes maken deel uit van een microchirurgisch systeem van verwisselbare mesjes en heften voor flexibele en efficiënte werkzaamheden.
  • Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal met de zeer nauwkeurige slijptechnologie
  • De geoptimaliseerde slijptechnologie en de zorgvuldig geselecteerde materialen produceren consistente, ultrascherpe snijkanten
  • De consistente incisie minimaliseert het risico op weefselbeschadiging tijdens de incisie
  • De mesjes zijn gesteriliseerd met gammastraling en kunnen onmiddellijk na het openen van de verpakking gebruikt worden
  • De bescherming (geleider mesje) voorkomt schade aan het onderliggende weefsel tijdens incisies (alleen geldig voor sommige mesjes)
  • Heften zijn gemaakt van titaniumlegering
Bestelinformatie: Mesjes en heften moeten afzonderlijk besteld worden.