Klimaatkasten, serie MKFT
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9020-0382 9020-0383 9020-0384
BIND9020-0382EA 0 EUR
BIND9020-0382 BIND9020-0383 BIND9020-0384
Klimaatkasten, serie MKFT
Testkamers Testkamers voor milieutests
De klimaatkasten van de serie MKF zijn speciaal ontworpen als nauwkeurige verwarmings- en koelingskasten voor complexe normatieve klimaattesten. De kasten zijn ideaal voor snelle temperatuurwisselingen, uitgerust met vochtigsheidsregeling en een lagetemperatuurbereik tot ‒70 °C en hebben een hogere capaciteit dan de klassieke klimaatkasten. De binnenkamer van roestvrij staal heeft deurverwarming, een verwarmd kijkvenster met LED-binnenkamerverlichting en een programmeerbare condensatiebescherming voor monsters.
  • De MCS-controller kan 4 potentiaalvrije schakelcontacten activeren
  • APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie en airconditioningtechnologie zorgen voor een gelijkmatige temperatuur- en vochtigheidsverdeling in de gehele nuttige ruimte
  • Geïntegreerd waterreservoir van 20 l, met alarmwaarschuwing in het geval van onvoldoende vers water in het reservoir
  • Gebruiksvriendelijk LCD-kleurenscherm en overzichtelijk menu, realtimeklok en geïntegreerde elektronische chart recorder
  • Afzonderlijk instelbare temperatuurbeveiliging klasse 2 (DIN 12880) met optisch alarm
  • Elektronisch gecontroleerde vochtigheidsregeling en ontvochtigingssysteem met capacitieve vochtigheidssensor
  • Instelbare hellingsfunctie, Pt100-temperatuursensor en cfk-vrij koelmiddel R-404A
Certificaten: IP beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 20. Conform DIN EN 60068-2-30: 2006-06, DIN EN 60068-2-38: 2010-06, DIN EN 60068-2-1: 2008-01 DIN EN 60068-3-5:2002-12, MIL STD 331:2005-01 en MIL STD 810:2000-01
Leveringsinformatie: Geleverd met één roestvrijstalen legbord, een Binder Test-certificaat, compressorkoeling, verdamper, cfk-vrij koelmiddel R-404A, 4 zwenkwielen, 2 met rem, thermische isolatie, Pt100-temperatuursensor en APT-COM™ 3 Basic Edition communicatiesoftware. De kasten hebben een Ethernet-interface, links een doorvoer met siliconenstop met een diameter van 50 mm en zijn geleverd met een kit voor veilige aansluiting van de watertoevoer en -afvoer tot een hoogte van 1 m. Er is een breed gamma aan toebehoren beschikbaar, kalibratie en validatie is mogelijk. Voor meer details omtrent het gamma, gelieve onze site http://be.vwr.com te raadplegen of contact op te nemen met onze customer service. Let op: alle MKFT-kasten vereisen driefasenspanning.