Handschoenen voor algemeen gebruik, AlphaTec® 37-520
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
37-520/6.5 37-520/7.5 37-520/8.5 37-520/9.5 37-520/10.5
ANSE37-520/6.5EA 39.2 EUR
ANSE37-520/6.5 ANSE37-520/7.5 ANSE37-520/8.5 ANSE37-520/9.5 ANSE37-520/10.5
Handschoenen voor algemeen gebruik, AlphaTec® 37-520
Handschoenen
Nitril handschoenen met voering gemaakt van 100% gevlokt katoen.
  • Superieur grippatroon in reliëf om voorwerpen veilig te hanteren
  • Zeer goede bestendigheid tegen veel solventen en chemicaliën op oliebasis
  • Flexibel, uitstekende beweeglijkheid
Ideaal voor gebruik in de grafische sector, voor voedselverwerking en voor assemblagetoepassingen.
Certificaten: EN 388:2016 (3101A), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Order Now
Specificaties
Model 37-520
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Katoen
Manchetstijl Lang (Gauntlet)
EN-norm EN 388:2016 (3101A), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5 VIRUS
Goedgekeurd voor voedselcontact +