Handschoenen voor algemeen gebruik, HyFlex® 11-421
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-421/8 11-421/9 11-421/10 11-421/7 11-421/11
ANSE11-421/8EA 68.7 EUR
ANSE11-421/8 ANSE11-421/9 ANSE11-421/10 ANSE11-421/7 ANSE11-421/11
Handschoenen voor algemeen gebruik, HyFlex® 11-421
Handschoenen
Deze naadloos gebreide nylon handschoenen met een coating van PU op waterbasis en nitril op de palm en vingertoppen bieden lichte mechanische bescherming.
  • Lichte grijze coating op waterbasis bestaande uit een mengsel van synthetische materialen, biedt vingergevoeligheid
  • Fijne en elastische steken voor uitstekend comfort
  • Water- en olieafstotende behandeling op zowel voering als coating
  • Siliconenvrij
  • Uitstekend comfort en schuurbestendigheid
  • De kleurgecodeerde markering (groen) geeft het niveau van snijbestendigheid aan: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)