Handschoenen voor algemeen gebruik, AlphaTec® 37-510 / 37-646
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
37-646/12 37-646/9
ANSE37-646/12EA 0 EUR
ANSE37-646/12 ANSE37-646/9
Handschoenen voor algemeen gebruik, AlphaTec® 37-510 / 37-646
Handschoenen
Ongevoerde nitril handschoenen speciaal ontworpen voor gebruik in de voedselindustrie.
  • Samenstelling uit hoogwaardig nitril voor een betere flexibiliteit en beweeglijkheid, zelfs in koude omgevingen
  • Ansell UltraGrip™ technologie: dankzij het reliëf met diamantpatroon bieden deze handschoenen een ongeëvenaarde grip in natte en vettige omstandigheden
  • Latexvrije samenstelling: geen risico op Type I allergieën
  • Ongevlokt: om het risico op voedselverontreiniging te voorkomen
  • Biedt betere mechanische eigenschappen dan natuurrubberen handschoenen
Ideaal voorMore Product Information