Industriële handschoenen, ActivArmr® HI-VIZ™ 97-012
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
97-012/11 97-012/10 97-012/9 97-012/8 97-012/7
ANSE97-012/11EA 72.9 EUR
ANSE97-012/11 ANSE97-012/10 ANSE97-012/9 ANSE97-012/8 ANSE97-012/7
Industriële handschoenen, ActivArmr® HI-VIZ™ 97-012
Handschoenen
These knitted spandex/nylon gloves feature a nitrile foam coating on palm and fingertips.
  • De zeer zichtbare kleur verhoogt de veiligheid van arbeiders bij slechte zichtbaarheid en verlichting
  • Vingergevoeligheid/beweeglijkheid om ingewikkelde taken efficiënter uit te voeren
  • Uitstekende natte en droge grip om verwonding door wegglijden te voorkomen
  • Superieur comfort de hele dag door voor minder handvermoeidheid
  • Ademende stof zodat de handen droog en comfortabel blijven
Ideaal voor reparatie en onderhoud, het hanteren van materialen, handsignalen, montage en inspectie, graven, en voor alle taken die een betere zichtbaarheid vereisen.
Certificaten: EN 388: 2016 (3131A); Cat. II