Centrifuges, tafelmodel, geventileerd/gekoeld, 5810 / 5810 R (IVD-gemarkeerd)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5810000.017 5811000.010 5810000.068 5811000.061 5810000.327 5811000.320 5810000.424 5811000.428 5810000.360 5811000.363 5810000.467 5811000.460 5810000.521 5811000.622 5811000.665 5811000.827 5810000.629
521-0076EA 6090 EUR
521-0076 521-0103 521-0143 521-0148 521-0996 521-0998 521-0997 521-0999 521-1144 521-1145 521-1146 521-1147 521-1716 521-1684 EPPE5811000.665 521-2054 521-2053
Centrifuges, tafelmodel, geventileerd/gekoeld, 5810 / 5810 R (IVD-gemarkeerd)
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze betrouwbare centrifuge voor toepassingen met medium tot hoge doorstroom combineert uitzonderlijke veelzijdigheid en capaciteit voor zowel buisjes als platen met een uitzonderlijk kleine oppervlakte. Adapters voor bekers en adaptermodules kunnen worden gestapeld tot de vereiste buishoogte is verkregen, en kunnen vervolgens op de houders in de rechthoekige bekers worden geplaatst. De stabiele kunststof adapters zijn zeer robuust en eenvoudig te reinigen. In geval van besmetting met biologisch actief monstermateriaal kunnen ze zelfs in de autoclaaf worden gesteriliseerd.
  • Goed beveiligd: de automatische rotorherkenning detecteert het rotortype en stelt het maximale toerental in
  • Snelle, eenvoudige programmering van tijd, temperatuur (gekoelde modellen), toerental/ g-kracht
  • Tot 35 gebruikergedefinieerde programma's
  • Motoraangedreven dekselvergrendeling
  • De 5810 R beschikken over de Fast Cool-functie en de stand-by-koeling. Deze laatste houdt de rotorkamer met het deksel gesloten op een vaste temperatuur
The centrifuge 5810/ 5810 R is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analysing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose.