Agarose, SeaKem® LE
Leverancier: LONZA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50000 50004 50005 50001 50002
733-1535EA 313 EUR
733-1535 733-0829 733-1538 733-1536 733-1537
Agarose, SeaKem® LE
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
SeaKem® LE is een agarose met hoge gelsterkte, lage EEO en standaard geleringstemperatuur, perfect voor elektroforese en andere toepassingen in de moleculaire biologie.
  • Kwaliteit getest om de prestaties te certificeren
  • Hoge gelsterkte
  • Lage EO
  • Standaard smelttemperatuur
  • DNase- en RNase-vrij
SeaKem® LE-agarose is ideaal voor routinematige analyse van nucleïnezuren door gelelektroforese en blotting. Elke SeaKem LE-gel lost DNA scherp op en biedt consistente resolutie van partij tot partij. Deze agarose van moleculair biologische kwaliteit heeft geenMore Product Information