Agarose, SeaKem® Genetic Technology Grade™ (GTG)
Leverancier: LONZA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50074 50070 50071
733-1542EA 1980 EUR
733-1542 733-1540 733-1541
Agarose, SeaKem® Genetic Technology Grade™ (GTG)
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
SeaKem® is een agarose met hoge gelsterkte, lage EEO en standaard geleringstemperatuur, perfect voor elektroforese en andere toepassingen in de moleculaire biologie.
  • Kwaliteit getest om de prestaties te certificeren
  • Hoge gelsterkte
  • Lage EO
  • Standaard smelttemperatuur
Deze Genetic Technology Grade™ (GTG) agarose is speciaal ontworpen voor preparatieve DNA-elektroforese en is getest op de aanwezigheid van proteasen, ligasen en nucleasen. DNA dat uit SeaKem® GTG™ Agarosegels wordt gewonnen, kan op betrouwbare wijze worden verteerd en geligeerd. SeaKem® GTG™ Agarose is uitgebreid op prestaties getest om volledige compatibiliteit met routinematige moleculair-biologische technieken te garanderen.