Agarose, SeaKem® HE
Leverancier: LONZA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50020 50021
733-1555EA 563 EUR
733-1555 733-1556
Agarose, SeaKem® HE
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
SeaKem® HE-agarose is een agarose met een hoog EEO-gehalte die een verbeterde resolutie biedt bij immuno-elektroforese (IEP), gekruiste IEP, contra-immuno-elektroforese (CIEP) en serumeiwitelektroforese.