Agarose, SeaKem® HGT
Leverancier: LONZA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50040 50041
733-1559EA 636 EUR
733-1559 733-1560
Agarose, SeaKem® HGT
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
SeaKem® HGT-agarose is een agarose met een hoge geleringstemperatuur (42 °C) die een hoge gelsterkte en helderheid vertoont. Het wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen voor eiwitelektroforese, zoals contra-immuno-elektroforese (CIEP) en gekruiste immuno-elektroforese.