Schudwaterbad, OLS26
Leverancier: Grant
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
462-0519EA 4760 EUR
462-0519
Schudwaterbad, OLS26
Baden Schudwaterbaden
Het OLS schudwaterbad biedt buitengewone temperatuurprestaties en bruikbaarheid. Het bad is ideaal voor basis- en veeleisende toepassingen in onderwijs, onderzoek, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, biofarmaceutische industrie en biowetenschappen.
  • Kalibratiemogelijkheid met twee punten voor de gebruiker, door de gebruiker ingesteld alarm voor hoge temperaturen en uitschakelfunctie die bescherming biedt voor monsters
  • Rekken voor reageerbuisjes/microbuisjes voor eenvoudig inbrengen
  • Multifunctioneel plateau kan worden gebruikt voor deepwellplaten met een SH-DWP-houder, kolfklemmen en SR-rekken (met meegeleverde aansluitingen)
  • Multifunctionele universele bak voor rekken voor reageerbuisjes/microbuisjes
  • Uitstekende temperatuuruniformiteit en -stabiliteit van ±0,1 °C
  • Geavanceerde droogloop-/droogstartbeveiliging
  • Afteltimer
Het magnetisch gekoppelde, onderhoudsvrije schudmechanisme bevindt zich onder de schudplaat waardoor er een groot werkgebied overblijft en waardoor de gebruiker het mechanisme eenvoudig kan verwijderen om het te reinigen. Het apparaat is voorzien van een zachte start en is tijdens het gebruik extreem stil. Ook heeft het een aftapkraan aan de voorzijde voor eenvoudiger ledigen. De OLS26 biedt cirkel- en lijnbeweging in één bad. U hoeft het draagplateau slechts 180° te draaien om te schakelen tussen de twee schudmodi. U hoeft geen aparte bakken te kopen voor cirkel- of lineaire bewegingen. De OLS26 beschikt over een dubbel display waarop de temperatuur en schudsnelheid wordt weergegeven en heeft een instelbare schudsnelheid/slaglengte.
Opgelet: * depending on load.