Zeefschudders, voor zwaar gebruik, UWL
Leverancier: Haver & Boecker
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HAVE205322846EA 8220 EUR
HAVE205322846 HAVE205322853 510-1306 510-1305 510-0967 510-0966 510-1307 510-0969 510-0968 510-0970 510-1302 510-0972 510-0971 510-1304 510-0974 510-0973 510-1303 HAVE205323133 HAVE205323102 HAVE205323140
Zeefschudders, voor zwaar gebruik, UWL
Schudapparaten Zeefschudders
Voor testzeven met een maximumdiameter van 400 mm of vierkante zeven van maximaal 500×500 mm. De VWR-HAVER schudder UWL 400 is de meest efficiënte van onze testzeefschudders waarmee u een optimaal resultaat voor grote invoerhoeveelheden kunt bereiken. Deze schudder zorgt voor een driedimensionale zeefwerking en is speciaal ontworpen voor grofkorrelige producten. De UWL 400 T is geschikt voor droog zeven, de UWL 400 N is geschikt voor nat zeven, en de UWL 400 H is geschikt voor vierkante testzeven met frames van beukenhout.
  • Apart bedieningsapparaat, wandbevestiging mogelijk
  • Rotatiesnelheid: 1500 min-1
  • Timerfunctie: 0 - 599 min
  • Max. belading: 50 kg (20 kg zeefmateriaal)
  • Geluidsemissie: 70 dB(A)
Leveringsinformatie: standaard geleverd bij elke schudder: modellen met ofwel „Classic“ klemsysteem ofwel HAVER „TwinNut“ systeem zijn voorzien van 2×620 mm geleidingsstaven en 2 kartelmoeren met handvaten, deksel met inspectieruit, waterspuitdiffusor voor nat zeven op model UWL 400 N en speciaal hulpstuk voor frames van beukenhout op model UWL 400 H.