Heldere polystyreen microplaten, 384-wells, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 808.63 EUR
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
Heldere polystyreen microplaten, 384-wells, Corning®
Microplaten Celcultuurplaten
PS, vlakke bodem.
  • Totaal wellvolume van 112 µl, werkvolume van 20 tot 80 µl
  • Celcultuurplaten gesteriliseerd met gammastraling en gecertificeerd pyrogeenvrij
  • NBS™-plaat met universele optica gemaakt van een geavanceerd polymeerd met hoge helderheid en verbeterde chemische bestendigheid
  • Deksels meegeleverd met steriele platen, andere deksels kunnen afzonderlijk besteld worden
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.