Vochtigheidsbalansen, routine, MB serie
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
80252470 80252472
611-3869EA 1365 EUR
611-3869 611-3870
Vochtigheidsbalansen, routine, MB serie
Analysatoren Vochtigheidsbalansen
Biedt nauwkeurige en reproduceerbare resultaten bij een afleesbaarheid van 0,1% of 0,05%.
  • Geen menu - gemakkelijke bediening door eenvoudig droogparameters voor tijd en temperatuur in te stellen
  • De MB23 heeft infraroodverwarming zonder glazen onderdelen, zodat deze geschikt is voor glasvrije omgevingen
  • Buitengewoon compact en eenvoudig te demonteren en te reinigen
Voor voedsel, katoen, afvalwater, keramiek, dierenvoer en andere toepassingen.