Corning® Treated Culture Dishes
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
430165 430166 430167 430196 430293 430599 431110 3261 3295 4615
734-1698EA 293.64 EUR
734-1698 734-1699 734-1815 734-1703 734-1705 734-1711 734-1727 734-0884 734-4056 CORN4615
Corning® Treated Culture Dishes
Cultuurschalen Celcultuurschalen
Optisch zuiver PS. Verkrijgbaar met diverse behandelde oppervlakken. Corning® CellBIND®-oppervlak vergroot de bevochtigbaarheid van het oppervlak voor meer gelijkmatige, consistentere celhechting. Schalen met een oppervlak met extreem lage hechting bevatten een covalent gebonden hydrogellaag die de celhechting, eiwitabsorptie en celactivering tot een minimum beperkt.
  • Met stapelringen om het hanteren te vergemakkelijken
  • Geleverd met ventilatieopeningen om consistente gasuitwisseling mogelijk te maken
  • Gesteriliseerd met behulp van gammastraling
  • Gecertificeerd niet-pyrogeen
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clear virgin polystyrene. Dishes are equipped with stacking beads to aid in handling and feature vents to ensure consistent gas exchange. Sterilized by gamma irradiation.
The surface minimizes cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes ebryoid body formation from ES cells. Surfaces are stable, noncytotoxic, biologically inert, and nondegradable.