VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-7023EA 114 EUR
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Universele schudder met microprocessorregeling; ideaal voor basismengtoepassingen, bacteriesuspensies, kleuring en ontkleuring. Variabele toerentalregeling zorgt voor een consistente, uniforme schudwerking. Het toerental kan worden ingesteld via een draaiknop met standen 1 t/m 10. Voor extra veiligheid versnelt de schudder geleidelijk tot de ingestelde waarde.
  • Continubedrijf of timerbedrijf van 1 tot 120 min
  • Bereik van verwisselbare hulpstukken beschikbaar
  • Inzetbaar bij 0 tot +40 °C (max. 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend), in een incubator, CO₂-incubator of koelcel
Leveringsinformatie: Geleverd met rubberen antislipmat maar zonder hulpstukken, accessoires moeten apart worden besteld.