Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
430314 430320
734-1830EA 111.6 EUR
734-1830 734-1831
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filters Flesfilters
Membraan van celluloseacetaat, trechter van PS, centrifugebuisje van PP.
  • Membraan met diameter van 50 mm
  • Minimaliseert onnodige overdracht door direct naar een centrifugebuisje van 50 ml te filteren
  • Inclusief twee centrifugebuishouders per doos
  • Elk centrifugebuisje van PP wordt geleverd met een afzonderlijk verpakte dop voor opslag
  • Afzonderlijk verpakt, steriel, gecertificeerd niet-pyrogeen