Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 323.5 EUR
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filters Flesfilters
Vacuümfiltersystemen verkrijgbaar in vier formaten: 150, 250, 500 ml en 1 L. Adapters zijn per membraantype met kleuren gecodeerd voor eenvoudige productidentificatie: polyethersulfon (PES) geel; celluloseacetaat (CA) oranje; cellulosenitraat (CN) blauw; nylon (NY) rood.
  • Gehoekte slangaansluiting vereenvoudigt de bevestiging van de vacuümleiding
  • Opvangflessen zijn voorzien van ergonomische zijkanten, waardoor ze gemakkelijker in de hand liggen
  • Individueel verpakt, steriel, gecertificeerd niet-pyrogeen
  • Doppen voor opvangflessen zijn steriel en individueel verpakt
  • Extra kunststof opslagflessen zijn verkrijgbaar
* 500 ml trechter met 70 mm membraan.
Bestelinformatie: Systems are comprised of filter funnel, filter membrane, filter cap, neck adapter, receiver, receiver cap, and hose connector.