Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 111.62 EUR
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Flessen Mediumflessen
Polystyreenflessen voor eenmalig gebruik, voor opslag van media, buffers en andere waterige oplossingen
  • Ergonomische stijl met laag profiel en zijkanten die het hanteren vergemakkelijken
  • Plugvormige afdichtingsdoppen (45 mm) zorgen voor luchtdichte afdichting en helpen het verontreiniginsrisico te minimaliseren
  • Flessen kunnen worden gebruikt met Corning®-vacuümfiltersystemen
  • Steriel, gecertificeerd niet-pyrogeen