Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning®
525-3409EA 138.31 EUR
525-3409 734-1848 734-1843 734-1810 734-1842 734-1841 734-1896 734-1811 513-3360 734-1890 513-3361 513-3362 513-3344 513-3345 734-1891
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filters Flesfilters
PS flesdopvacuümfilters met adapters die per membraantype op kleur zijn gecodeerd: polyethersulfon (PES) geel; celluloseacetaat (CA) oranje; nylon (NY) rood.
  • Verkrijgbaar in halsafmetingen van 33 mm en 45 mm, zodat ze geschikt zijn voor de meeste media-opslagflessen van glas en kunststof
  • Individueel verpakt, steriel en gecertificeerd niet-pyrogeen
  • Halsafmeting van 45 mm past op Corning® kunststof opslagflessen
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Bestelinformatie: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.