Centrifuges, tafelmodel/vloermodel, geventileerd of gekoeld, ROTANTA 460/460 R/460 RF
Leverancier: Hettich
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 10190 EUR
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Centrifuges, tafelmodel/vloermodel, geventileerd of gekoeld, ROTANTA 460/460 R/460 RF
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Hoogwaardige centrifuge met uitstekende prestaties en een uitgebreide reeks toebehoren voor snelle en probleemloze toepassing in dagelijks laboratoriumgebruik.
  • Elektrische dekselvergrendeling
  • Standaard N-bedieningspaneel met snelle en exacte invoer van de parameters met keuzetoetsen op het toetsenblok, weergave van actuele parameterwaarden tijdens centrifugeren, opslag tot 3 programma's
  • Optioneel uitgebreid S-bedieningspaneel met maximale gebruiksvriendelijkheid (kan tot 89 programma's opslaan, met vele extra functies)
  • Temperatuurregeling in gekoelde