Kiezelgels voor preparatieve chromatografie, standaard en gemodificeerd
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Selectie van de gestandaardiseerde en gemodificeerde silicagels van Merck die leverbaar zijn in diverse korrelgrootten en worden geleverd door één leverancier, die is gespecialiseerd in chromatografie. Gestandaardiseerde silicagels worden vaak gebruikt bij scheidingsprocessen om waardevolle verbindingen in tonhoeveelheden te zuiveren. Gemodificeerde silica wordt daarentegen gebruikt bij scheidingsproblemen die niet voldoende kunnen worden opgelost met ongemodificeerde silica.
- Betrouwbare resultaten en eenvoudige applicatie van monsters
- Diverse verpakkingen van 250 g tot 25 kg
- Voordelige alternatieven voor conventionele types
* F254: fluorescentie-indicator
Leveringsinformatie: wordt geleverd in kunststof verpakking.