Industriële handschoenen, uvex contact ergo, ENB20C
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6015000 6015001 6015002 6015003 6015004 6015099
UVEX6015000EA 46.5 EUR
UVEX6015000 UVEX6015001 UVEX6015002 UVEX6015003 UVEX6015004 UVEX6015099
Industriële handschoenen, uvex contact ergo, ENB20C
Handschoenen
Deze katoenen interlock voeringen hebben een speciale NBR coating (nitril rubber) op de palm en vingers. Ideaal voor gebruik in olieachtige en vettige toepassingsgebieden.
  • Dik, slijtvast
  • Zeer goede grip op vochtige, natte en geoliede voorwerpen
  • Goede vingergevoeligheid
  • Ergonomisch pasvorm, zeer flexibel
  • Goed draagcomfort met hoge waterdampabsorptie van de katoenvoering
Typische toepassingen zijn onder meer: Assemblage, inspectie, reparatiewerkzaamheden, transport, logistiek en verpakking.
EN 388 (2121)
Goedgekeurd voor voedselcontact