Industriële handschoenen, Ultrane 500
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34500039 34500030 34500038 34500037 34500031
MAPA34500039EA 80.5 EUR
MAPA34500039 MAPA34500030 MAPA34500038 MAPA34500037 MAPA34500031
Industriële handschoenen, Ultrane 500
Handschoenen
Deze handschoenen met naadloze textielvoering en nitrilcoating bieden bescherming in olieachtige omgevingen.
  • Oliebestendig: Olieafstotend en vermindert dermatitis
  • De Grip & Proof coating verzekert een uitstekende grip in een olieachtige omgeving
  • De coating vermindert ook de spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit
  • Uitstekende schuurbestendigheid dankzij de nitril coating
  • Duurzame en kostenefficiënte handschoen: tot 5 wascycli wasbaar
  • Mooie donkere kleur: Aangepast aan industriële omgevingen
Typische toepassingen zijn onder meer: Machineonderdelen met snijolie, hanteren van metaalplaten, geoliede mechanische onderdelen of kleine, scherpe onderdelen, hanteren van glasplaten, onderhoud in natte omgevingen (water, olie, vetten, koolwaterstoffen) en snijden en stampen van metaal.
Certificaten: EN 388:2016 (4121A); ISO 13997: 5N (327 g); ISO 18889 GR; Cat. II