VWR® TA Professional, analytische weegschalen met touchscreen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-3677EA 2370 EUR
611-3677 611-3684 611-3686 611-3683 611-3679 611-3681 611-3674 611-3676 611-3828 611-3829 611-3830 611-3831
VWR® TA Professional, analytische weegschalen met touchscreen
Balansen en Weegschalen
Laboratoriumanalytische weegschalen met 5" kleurentouchscreen met geavanceerde toepassingen en grote databases voor professioneel wegen. De gebruiker heeft eenvoudig en intuïtief toegang tot weegschaalfuncties via interactieve, pictogramgestuurde menu's die zorgen voor efficiënt en productief wegen. Weegschalen kunnen worden gebruikt door maximaal 10 verschillende gebruikers, elk met hun eigen aanpasbare instellingen en wachtwoordbeveiliging. Ideaal voor laboratoria die moeten voldoen aan GLP. Alle modellen hebben een roestvrijstalen bovenpan.
  • Interne en externe kalibratie (optioneel fabriekskalibratiecertificaat)
  • Meertalig (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees)
  • Controleweging, statistieken, dynamische weging, formulering en geavanceerde stuktelfunctie met statistiekenrapport
  • Geavanceerde dichtheidsfunctie, met dichtheidsindexberekening voor kwaliteitsbeoordeling van metalen
  • Speciale textielfunctie om vezels/filamenten (katoen, linnen, wol, nylon, polyester) te meten met statistiekenrapport
  • Seriële uitgang voor aansluiting op printer, USB-poort voor database-import of -export en testresultaten
Modellen met ingebouwde ionisator, aangeduid met -ION, zorgen voor een nauwkeurige monsterbereiding. Statische ladingen hopen zich op in verschillende monsters die routinematig in het laboratorium worden gewogen. Deze statische ladingen kunnen zich opbouwen en de weegwaarde veranderen. Door ionen te blazen, neutraliseert de ingebouwde ionisator statische elektriciteit en binnen enkele seconden is het monster klaar om te worden gewogen. Het kalibratiesysteem van de balans kalibreert de balans automatisch wanneer er een temperatuurverandering is of na een ingestelde periode (fabrieksinstellingen), dit zorgt voor nauwkeurige metingen, zelfs als de gebruiker de balans niet handmatig heeft gekalibreerd.
Gebruiker kan kiezen uit drie opties voor modellen met interne kalibratie (aangegeven met 'i' aan het einde van de modelnaam):
De balans wordt gekalibreerd met behulp van het interne gewicht door op de CAL-knop te drukken
De balans wordt automatisch opnieuw gekalibreerd wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht.
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een plastic beschermhoes voor in gebruik.
Opgelet:
Order Now