Magnetische roerders, LABOMAG Be9 en Be Nine Mobile
Leverancier: SHP Steriltechnik
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
950002001003 950002001004 950003001001 950003001002 950002001001 950002001002 950003001003 950003001004
442-1136EA 249 EUR
442-1136 442-1137 442-1138 442-1139 442-1134 442-1135 442-1140 442-1141
Magnetische roerders, LABOMAG Be9 en Be Nine Mobile
Roerders Magnetische roerders
Kleurrijke enkelvoudige posities magneetroerders met PLA-behuizing. De slijtvrije inductieve aandrijving biedt een uniforme vermenging tot 1 L vloeistof.
  • Eenvoudige en intuïtieve besturing
  • Keuze tussen 4 kleuren: blauw, groen, magenta en geel
  • Toerental en roerrichting worden weergegeven op leds
  • Trage opstartfunctie voor een gelijkmatige en gecentreerde start van de magnetisch roerstaaf
  • De geïntegreerde verandering van roerrichting zorgt voor een nog homogenere vermenging van de vloeistof
  • De Be Nine Mobile is ideaal voor analyse van afvalwater in het veld of in laboratoria
Certificaten: IP beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 40
Leveringsinformatie: De Be Nine Mobile in een handige draagkoffer voor veldwerk bevat een Accupack voor een werkingsduur van 12 uur, autoladerkabel en stekkeradapter voor verschillende landen, roerstaven.